Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridazin-3-yl]piperidin-4-amine

Fournisseur: Apollo Scientific

PC200486-1G
APOSPC200486-1GEA 521 EUR InStock
APOSPC200486-1G
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridazin-3-yl]piperidin-4-amine
1-[6-(3-Fluorophenyl)pyridazin-3-yl]piperidin-4-amine


Formule: C₁₅H₁₇FN₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25951460
Numéro CAS: 1338674-66-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité