2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Hydroxy-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
PC200489-1G
APOSPC200489-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC200489-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formule: C₆H₅F₃N₂O
MW: 178,1119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265321
Numéro CAS: 2836-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité