Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(4-Fluorophenyl)-6-hydrazinopyridine-3-sulphonamide

Fournisseur: Apollo Scientific

PC200491-1G
APOSPC200491-1GEA 521 EUR InStock
APOSPC200491-1G
N-(4-Fluorophenyl)-6-hydrazinopyridine-3-sulphonamide
N-(4-Fluorophenyl)-6-hydrazinopyridine-3-sulphonamide


Formule: C₁₁H₁₁FN₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12444500
Numéro CAS: 1040059-76-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité