2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2005-5G
APOSPC2005-5GEA 263 EUR InStock
APOSPC2005-5G
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Formule: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038287
Numéro CAS: 79784-36-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité