Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazol-5-amine

PC200599-1G
APOSPC200599-1GEA 246 EUR InStock
APOSPC200599-1G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine


Formule: C₁₀H₈F₃N₃
MW: 227,186 g/mol
Point de fusion: 153…155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738295
Numéro CAS: 130599-34-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité