Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Fournisseur: Apollo Scientific

PC200617-1G
APOSPC200617-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSPC200617-1G
5-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid


Formule: C₁₀H₇FN₂O₂
MW: 206,1700 g/mol
Point de fusion: 226…228 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04073723
Numéro CAS: 870704-22-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité