8-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201018-1G
APOSPC201018-1GEA 429 EUR InStock
APOSPC201018-1G
8-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95+%
8-(Trifluoromethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃N·ClH
MW: 237,649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861559
Numéro CAS: 1074764-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité