2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201022-250MG
APOSPC201022-250MGEA 74.2 EUR InStock
APOSPC201022-250MG
2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole 96%
2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Formule: C₇H₄ClFN₂
MW: 170.5700 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08457967
Numéro CAS: 108662-49-3
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSPC201022-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité