trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201120-5G
APOSPC201120-5GEA 126 EUR InStock
APOSPC201120-5G
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid 98%
trans-4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₁F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037363
Numéro CAS: 133261-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité