Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201137-1G
APOSPC201137-1GEA 104 EUR InStock
APOSPC201137-1G
Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate 95+%
Ethyl 4-amino-3,5-difluorobenzoate
Formule: C₉H₉F₂NO₂
MW: 201,17 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28678682
Numéro CAS: 1415920-00-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité