7-Fluorophthalazin-1(2H)-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201210-100MG
APOSPC201210-100MGEA 221 EUR InStock
APOSPC201210-100MG
7-Fluorophthalazin-1(2H)-one 97%
7-Fluorophthalazin-1(2H)-one
Formule: C₈H₅FN₂O
MW: 164,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28100454
Numéro CAS: 23928-52-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité