2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
PC201213-5G
APOSPC201213-5GEA 206 EUR InStock
APOSPC201213-5G
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide 97%
2-Cyano-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formule: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05669245
Numéro CAS: 24522-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité