4,5-Difluoroindole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4,5-Difluoro-1H-indole
PC201214-1G
APOSPC201214-1GEA 166 EUR InStock
APOSPC201214-1G
4,5-Difluoroindole 95+%
4,5-Difluoroindole
Formule: C₈H₅F₂N
MW: 153,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863154
Numéro CAS: 247564-63-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 1 g APOSPC201214-1G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité