4-Fluoro-N,N-diméthylbenzènesulfonamide 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl 4-fluorobenzenesulphonamide, 4-Fluoro-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
PC201245-5G
APOSPC201245-5GEA 132 EUR InStock
APOSPC201245-5G
4-Fluoro-N,N-diméthylbenzènesulfonamide 95+%
4-Fluoro-N,N-diméthylbenzènesulfonamide
Formule: C₈H₁₀FNO₂S
MW: 203,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01211990
Numéro CAS: 383-31-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité