6-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC201264-250MG
APOSPC201264-250MGEA 127 EUR InStock
APOSPC201264-250MG
6-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
6-Fluoro-1-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₇FO₂
Point de fusion: 234…236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 575-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité