DL-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propan-1-ol
PC201269-1G
APOSPC201269-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC201269-1G
DL-β-(4-Fluorophenyl)alaninol 97%
DL-β-(4-Fluorophenyl)alaninol
Formule: C₉H₁₂FNO
MW: 169,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412718
Numéro CAS: 612532-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité