Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201275-1G
APOSPC201275-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSPC201275-1G
Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-amino-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₈F₃NO₂
MW: 219,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226293
Numéro CAS: 64321-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité