6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201282-250MG
APOSPC201282-250MGEA 130 EUR InStock
APOSPC201282-250MG
6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine 97%
6-(Trifluoromethyl)pyrazin-2-amine
Formule: C₅H₄F₃N₃
MW: 163,101 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697803
Numéro CAS: 69816-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité