1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201298-5G
APOSPC201298-5GEA 77.1 EUR InStock
APOSPC201298-5G
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone 98%
1-(4-Amino-3-fluorophenyl)ethanone
Formule: C₈H₈FNO
MW: 153,154 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032124
Numéro CAS: 73792-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité