5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC201309-1G
APOSPC201309-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSPC201309-1G
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine 95+%
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₄ClF₃N₂
MW: 196,558 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185329
Numéro CAS: 79456-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité