6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-fluoro-3-hydroxypyridine
PC201347-250MG
APOSPC201347-250MGEA 82.9 EUR InStock
APOSPC201347-250MG
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol 98%
6-Chloro-2-fluoropyridin-3-ol
Formule: C₅H₃ClFNO
MW: 147,535 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07437887
Numéro CAS: 883107-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité