2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-(trifluoromethyl)quinazoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-2-amine
PC2048-1G
APOSPC2048-1GEA 263 EUR InStock
APOSPC2048-1G
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-(trifluoromethyl)quinazoline 97%
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4-(trifluoromethyl)quinazoline
Formule: C₉H₁₀F₃N₃
MW: 217,191 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01312182
Numéro CAS: 256954-38-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité