2-Fluoroisonicotinic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC2057-1G
APOSPC2057-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2057-1G
2-Fluoroisonicotinic acid 98%
2-Fluoroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄FNO₂
MW: 141,10 g/mol
Point de fusion: 191…200 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02181194
Numéro CAS: 402-65-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité