Isothiocyanate de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2074NK-1G
APOSPC2074NK-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2074NK-1G
Isothiocyanate de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényle 98%
Isothiocyanate de 2-chloro-5-(trifluorométhyl)phényle
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Point d'ébullition: 239 °C
Densité: 1.45 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041055
Numéro CAS: 23165-49-3
ONU: 2922
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité