1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210006-1G
APOSPC210006-1GEA 562 EUR InStock
APOSPC210006-1G
1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-(4-Nitrophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₆F₃N₃O₂
Point de fusion: 93…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28023542
Numéro CAS: 1393125-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité