Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine

Fournisseur: Apollo Scientific

PC210033-500MG
APOSPC210033-500MGEA 640 EUR InStock
APOSPC210033-500MG
5-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine
5-(2-Bromo-4-fluorophenoxy)pyrimidine-2,4-diamine


Formule: C₁₀H₈BrFN₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101527
Numéro CAS: 1620482-41-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité