2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210034-500MG
APOSPC210034-500MGEA 531 EUR InStock
APOSPC210034-500MG
2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
2-(2-Bromo-5-fluorophenoxy)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
Formule: C₁₁H₁₀BrFN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101529
Numéro CAS: 1620478-72-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité