(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210046-500MG
APOSPC210046-500MGEA 782 EUR InStock
APOSPC210046-500MG
(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
(2R,4S)-4-[(tert-Butyl)(diphenyl)silyloxy]-2-fluorocyclohexan-1-one
Formule: C₂₂H₂₇FO₂Si
MW: 370,532 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28101544
Numéro CAS: 1268512-08-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité