Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
PC210062-1G
APOSPC210062-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC210062-1G
Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Methyl-4-(2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy)benzoate
Formule: C₁₅H₁₀F₃NO₅
MW: 341,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00245361
Numéro CAS: 297148-99-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité