4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210063-1G
APOSPC210063-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC210063-1G
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
Formule: C₁₃H₉ClF₃N₃O₂
MW: 331,678 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00107676
Numéro CAS: 263161-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité