N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210064-1G
APOSPC210064-1GEA 139 EUR InStock
APOSPC210064-1G
N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
N-(2,4-Difluorophenyl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanamide
Formule: C₁₃H₁₅F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567378
Numéro CAS: 497059-96-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité