3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210095-500MG
APOSPC210095-500MGEA 749 EUR InStock
APOSPC210095-500MG
3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-chloro-2-{[(2Z)-2-(nitroimino)imidazolidin-1-yl]methyl}-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₀H₉ClF₃N₅O₂
MW: 323,659 g/mol
Point de fusion: 162…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28805992
Numéro CAS: 1781254-33-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité