(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210125-500MG
APOSPC210125-500MGEA 321 EUR InStock
APOSPC210125-500MG
(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
(S)-2-methyl-N-(3-(trifluoromethyl)benzylidene)propane-2-sulphinamide
Formule: C₁₂H₁₄F₃NOS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18737116
Numéro CAS: 1453070-16-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité