4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC210143-250MG
APOSPC210143-250MGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC210143-250MG
4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₄F₃IN₂
MW: 275,998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327556
Numéro CAS: 918483-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité