Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-1-naphtonitrile 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluoronaphthalene-1-carbonitrile

PC2102L-1G
APOSPC2102L-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2102L-1G
4-Fluoro-1-naphtonitrile 97%
4-Fluoro-1-naphtonitrile


Formule: C₁₁H₆FN
MW: 171,18 g/mol
Point de fusion: 89…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236656
Numéro CAS: 13916-99-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité