Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-[(cyclopropylmethoxy)carbonyl]-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC2115-100MG
APOSPC2115-100MGEA 63.8 EUR InStock
APOSPC2115-100MG
Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate 97%
Cyclopropylmethyl 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₀H₈ClF₃N₂O₂
MW: 280,631 g/mol
Point d'ébullition: 108…110 °C (0.5 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068151
Numéro CAS: 175137-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité