6-Fluoro-1-indanone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC2137-100G
APOSPC2137-100GEA 229 EUR InStock
APOSPC2137-100G
6-Fluoro-1-indanone 97%
6-Fluoro-1-indanone
Formule: C₉H₇FO
MW: 150,15 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318147
Numéro CAS: 1481-32-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité