2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
PC2186-5G
APOSPC2186-5GEA 690 EUR InStock
APOSPC2186-5G
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(3-aminophenyl)hexafluoropropane
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
MW: 334,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191619
Numéro CAS: 47250-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité