Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2227-5G
APOSPC2227-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC2227-5G
1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène 99%
1,2-Dibromo-3,5-difluorobenzène


Formule: C₆H₂Br₂F₂
Point de fusion: 38…41 °C
Densité: 2.128 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042559
Numéro CAS: 139215-43-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité