Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,8-Dibromohexadécafluorooctane 96%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2268-1G
APOSPC2268-1GEA 43.7 EUR InStock
APOSPC2268-1G
1,8-Dibromohexadécafluorooctane 96%
1,8-Dibromohexadécafluorooctane


Formule: C₈Br₂F₁₆
Point d'ébullition: 181…183 °C
Point de fusion: 40 °C
Densité: >1.800 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153111
Numéro CAS: 812-58-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité