1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroéthane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,2-Dibromo-1-iodotrifluoroethane
PC2274-5G
APOSPC2274-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC2274-5G
1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroéthane 97%
1,2-Dibromo-1-iodo-1,2,2-trifluoroéthane
Formule: C₂Br₂F₃I
MW: 367,73 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/32mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042521
Numéro CAS: 216394-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité