1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2356-100MG
APOSPC2356-100MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC2356-100MG
1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
1-Benzyl-4,4-difluoropiperidine
Formule: C₁₂H₁₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840201
Numéro CAS: 155137-18-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité