Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2376-1G
APOSPC2376-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2376-1G
Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291,5 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C/0.01mmHg
Point de fusion: 34…36 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042181
Numéro CAS: 207974-14-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité