4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromophenyl 2H-hexafluoroprop-1-yl ether, 1-Bromo-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene
PC2464-1G
APOSPC2464-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC2464-1G
4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether 97%
4-Bromophenyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl ether
Formule: C₉H₅BrF₆O
MW: 323,03 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (15 mm Hg)
Densité: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117777
Numéro CAS: 52328-78-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité