2,4-Dichloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-3-nitrobenzotrifluoride
PC2487-5G
APOSPC2487-5GEA 495 EUR InStock
APOSPC2487-5G
2,4-Dichloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
2,4-Dichloro-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
MW: 260 g/mol
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153114
Numéro CAS: 203915-49-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité