Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,5-Dichloro-2-nitrobenzotrifluoride 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC2489-100G
APOSPC2489-100GEA 278 EUR InStock
APOSPC2489-100G
4,5-Dichloro-2-nitrobenzotrifluoride 97%
4,5-Dichloro-2-nitrobenzotrifluoride


Formule: C₇H₂Cl₂F₃NO₂
MW: 259,9975 g/mol
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236666
Numéro CAS: 50594-31-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité