2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-4-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide, 2-(Phenylsulphanyl)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC2524-1G
APOSPC2524-1GEA 308 EUR InStock
APOSPC2524-1G
2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-(Phenylthio)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₄H₉F₃O₂S
MW: 298,28 g/mol
Point de fusion: 153…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069137
Numéro CAS: 52548-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité