Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-3,5-dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 4,6-Dichloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine

PC2553R-1G
APOSPC2553R-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC2553R-1G
2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline 97%
2,4-Dicloro-6-(trifluorométhyl)aniline


Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Point d'ébullition: 98…100 °C
Densité: 1.532 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00174313
Numéro CAS: 62593-17-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité