2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2554E-1G
APOSPC2554E-1GEA 125 EUR InStock
APOSPC2554E-1G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃N
MW: 240,100 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C/1mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220879
Numéro CAS: 157021-61-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité