4,8-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2556X-5G
APOSPC2556X-5GEA 102 EUR InStock
APOSPC2556X-5G
4,8-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine 97%
4,8-Dichloro-2-(trifluorométhyl)quinoleine
Formule: C₁₀H₄Cl₂F₃N
MW: 266,0467 g/mol
Point de fusion: 60…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00276590
Numéro CAS: 18706-35-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité